6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 106 EUR
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₆INS
Smeltpunt: 134…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464068
CAS nummer: 68867-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III