2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(4-Formylpyridin-2-yl)pyrrolidine, 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-4-carboxaldehyde
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 366 EUR
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176.215 g/mol
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690286
CAS nummer: 898289-23-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II