[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 549 EUR
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Kookpunt: 92 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690243
CAS nummer: 868755-51-5
UN: 2735
ADR: 8,III