4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 351 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Smeltpunt: 43…47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08690264
CAS nummer: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III