N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, N-{2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
OR8685-1G OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA 311 EUR
APOSOR8685-1G APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O
Kookpunt: 89…91 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690290
CAS nummer: 91215-97-3
UN: 2735
ADR: 8,III