4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzylamine
OR8689-1G OR8689-250MG
APOSOR8689-1GEA 325 EUR
APOSOR8689-1G APOSOR8689-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690316
CAS nummer: 448934-01-8