5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxypicolinonitrile, 2-Cyano-5-methoxypyridine
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 135 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08543467
CAS nummer: 89809-63-2