7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 278 EUR
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00037969
CAS nummer: 66866-40-8