3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-6-(chlorocarbonyl)toluene, 2-Bromo-6-(chloroformyl)toluene
OR8865-1G OR8865-5G OR8865-25G
APOSOR8865-1GEA 43.8 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G APOSOR8865-25G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08543466
CAS nummer: 21900-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III