Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8885-25G OR8885-5G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 73 EUR
APOSOR8885-25G APOSOR8885-5G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968877
CAS nummer: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4