5-Nitronicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 97.9 EUR
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Smeltpunt: 171…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038690
CAS nummer: 2047-49-6