4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Pyridin-4-yl)ethyl mercaptan, 2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-thiol, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine
OR8898-2.5G OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA 512 EUR
APOSOR8898-2.5G APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00973403
CAS nummer: 2127-05-1