3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 191 EUR
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08543447
CAS nummer: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8,III