Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8944-5G OR8944-100G OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA 32.2 EUR
APOSOR8944-5G APOSOR8944-100G APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂S·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068022
CAS nummer: 33305-08-7