2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Iodo-3-nitropyridin-2-amine
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 168 EUR
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄IN₃O₂
MW: 265.009 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038464
CAS nummer: 25391-57-5