6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 73.2 EUR
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formule: C₅H₄ClNO₃S
MW: 193.608 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114209
CAS nummer: 133145-15-0
UN: 2585
ADR: 8 III