5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-500MG OR8997-100MG
APOSOR8997-500MGEA 787 EUR
APOSOR8997-500MG APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08543463
CAS nummer: 914637-97-1