1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 636 EUR
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039586
CAS nummer: 41712-14-5