5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR900055-1G OR900055-5G
APOSOR900055-1GEA 154 EUR
APOSOR900055-1G APOSOR900055-5G
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18311876
CAS nummer: 1211529-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III