4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900067-1G OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA 238 EUR
APOSOR900067-1G APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09940590
CAS nummer: 33148-47-9