1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900135-1G OR900135-5G
APOSOR900135-1GEA 372 EUR
APOSOR900135-1G APOSOR900135-5G
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Formule: C₉H₉Br₂Cl
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18311887
CAS nummer: 19714-76-2