1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 220 EUR
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Formule: C₈H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18311888
CAS nummer: 91105-99-6