1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900152-1G OR900152-250MG
APOSOR900152-1GEA 534 EUR
APOSOR900152-1G APOSOR900152-250MG
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride 95%
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NS₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036094
CAS nummer: 958451-81-5