N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 143 EUR
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11850835
CAS nummer: 1593-60-8