1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 146 EUR
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formule: C₉H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981552
CAS nummer: 1219940-12-1