2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 22 EUR
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835196
CAS nummer: 7051-15-2