4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 54.1 EUR
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11135503
CAS nummer: 4714-63-0