tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900319-1G OR900319-5G
APOSOR900319-1GEA 132 EUR
APOSOR900319-1G APOSOR900319-5G
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclohexylcarbamate
Formule: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07127722
CAS nummer: 3712-40-1