4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-iso-Butoxybenzonitrile
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 40.9 EUR
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.227 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274895
CAS nummer: 5203-15-6