4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 146 EUR
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11136694
CAS nummer: 1019619-83-0