3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 584 EUR
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.243 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11189664
CAS nummer: 83164-93-6