1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900371-1G OR900371-5G
APOSOR900371-1GEA 284 EUR
APOSOR900371-1G APOSOR900371-5G
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00461771
CAS nummer: 79252-84-9