2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900400-1G OR900400-5G
APOSOR900400-1GEA 400 EUR
APOSOR900400-1G APOSOR900400-5G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09724204
CAS nummer: 39796-52-6