5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900423-10G OR900423-1G OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA 869 EUR
APOSOR900423-10G APOSOR900423-1G APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033554
CAS nummer: 150226-22-5