N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl N-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)carbamate, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-BOC protected
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 95.5 EUR
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24465598
CAS nummer: 438533-54-1