Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900447-1G
OR900447-5G
APOSOR900447-1GEA
292
EUR
APOSOR900447-1G
APOSOR900447-5G
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
Formule:
C₉H₉NO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD20676665 CAS nummer: 1379261-17-2 |