1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900461-1G OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA 403 EUR
APOSOR900461-1G APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05262933
CAS nummer: 49830-37-7