1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900473-1G OR900473-5G
APOSOR900473-1GEA 271 EUR
APOSOR900473-1G APOSOR900473-5G
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₇H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040167
CAS nummer: 55793-49-2