3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900475-1G OR900475-5G
APOSOR900475-1GEA 220 EUR
APOSOR900475-1G APOSOR900475-5G
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile 98%
3-(2-Methylpropoxy)propanenitrile
Formule: C₇H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06252351
CAS nummer: 58936-28-0