4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 220 EUR
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₆N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689114
CAS nummer: 1420800-13-0