1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900558-1G OR900558-250MG
APOSOR900558-1GEA 884 EUR
APOSOR900558-1G APOSOR900558-250MG
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine
Formule: C₈H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11128189
CAS nummer: 1152866-89-1