4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900574-1G OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA 322 EUR
APOSOR900574-1G APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Formule: C₁₂H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01735224
CAS nummer: 51171-82-5