4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 40.9 EUR
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683135
CAS nummer: 217299-03-1