N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]pyrrole-2,5-dione
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 1140 EUR
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00113970
CAS nummer: 140480-96-2