(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900633-1G OR900633-250MG
APOSOR900633-1GEA 278 EUR
APOSOR900633-1G APOSOR900633-250MG
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
(1-Methylcyclohexyl)methanol
Formule: C₈H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270318
CAS nummer: 14064-13-2