N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900653-1G OR900653-5G
APOSOR900653-1GEA 184 EUR
APOSOR900653-1G APOSOR900653-5G
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
N-Butyl-4-hydroxybenzamide
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01118983
CAS nummer: 60696-49-3