[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900656-1G OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA 651 EUR
APOSOR900656-1G APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09262078
CAS nummer: 96798-20-8