[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 351 EUR
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08667746
CAS nummer: 927965-80-8