N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900709-1G OR900709-5G
APOSOR900709-1GEA 220 EUR
APOSOR900709-1G APOSOR900709-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02713088
CAS nummer: 438026-68-7