4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900743-10G OR900743-1G OR900743-5G
APOSOR900743-10GEA 541 EUR
APOSOR900743-10G APOSOR900743-1G APOSOR900743-5G
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863763
CAS nummer: 183057-64-9